Learn More
Chlorure de benzalkonium, 99,63 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11454612 Tous les produits MP Biomedicals Produits
1 kg
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Identifiants chimiques
CAS 8001-54-5
Formule moléculaire C9H13ClN
Poids moléculaire (g/mol) 170.66
Synonyme Alkyldimethylbenzylammonium chloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzalkonium Chloride
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 0.9963
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzalkonium Chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de benzalkonium, 99,63 %, MP Biomedicals™ >