Learn More
Bohlender™ Connecteurs de tuyau coudés en PP avec bague d’étanchéité, joint torique FPM et écrou PBTP
Marque: Bohlender™ D586-18
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Conforme aux spécifications de la FDA | |
7 mm | |
66 mm | |
-20°C | |
GL 18 | |
110°C |
Connecteur pour tuyau | |
Élastique | |
Pour le raccordement de la tubulure élastique au matériel à filetage GL | |
1 unité | |
Pliée |