missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Récepteurs de distillation courbés de type Bredt
Récepteur de distillation à adaptateur courbé (105°)
Marque: Lenz Laborglasintrumente™ 05280004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec quatre flacons NS 14/23
- Avec adaptateur courbé (105°)
- Raccord à vide : GL 18
- En tubulure DURAN™
Spécification
Tubulure DURAN™ | |
Volume du flacon - 100 ml | |
NS 29/32 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu