Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur courbe
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Prise supérieure NS 29/32, prise inférieure NS 29/32
Type:
Adaptateur avec rodage courbé
Adaptateur à cône courbé
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqué à partir d’une tubulure DURAN™
- Avec rodage femelle NS
- Alésage : 2,5 mm
Spécification
Spécification
| Type | Adaptateur à cône courbé |
| Matériau | Verre Duran |
| Joint conique standard | NS 24/29 |