Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur courbe
Permet de connecter des tubulures. Les adaptateurs courbés Lenz Laborglasinstrumente™ sont dotés d’une olive en verre courbée à 90°.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05095002
Description
- Fabriqué à partir d’une tubulure DURAN™
- Avec rodage femelle NS
- Alésage : 2,5 mm
Spécification
Adaptateur à cône courbé | |
Verre Duran | |
NS 19/26 |