Learn More
Bénorilate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16697052
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5003-48-5
Formule moléculaire C17H15NO5
Poids moléculaire (g/mol) 313.31
Numéro MDL MFCD00864257
Clé InChI FEJKLNWAOXSSNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Benorilate
Nom IUPAC 4-acétamidophényl 2-(acétyloxy)benzoate
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(OC(=O)C2=CC=CC=C2OC(C)=O)C=C1
Spécification
Vecteur alpha BENORYLATE 001
Nom chimique ou matériau Benorylate
Point de fusion 177°C to 182°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation ≤0.5 %
Spectre IR Conforme
Conditionnement flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 313.31
Forme physique Poudre cristalline