Learn More
Ratiolab™ Support de paillasse
Utilisez ce support de table avec des sacs d’élimination des déchets. Les supports de paillasse Ratiolab™ sont conçus pour contenir des sacs d’élimination des déchets dont les dimensions sont de 200 x 300 x 0,05 mm.
Marque: Ratiolab™ 7001400
Description
- Support de table pour sacs d’élimination des déchets, 200 x 300 x 0,05 mm
- Support pratique pour paillasse
- Revêtement en plastique avec 3 pieds en caoutchouc
Spécification
Support de paillasse | |
Autoclavable | |
Sachets d’élimination des déchets 300 x 200 mm | |
300 x 200 mm |
Revêtement en plastique | |
Oui | |
Polypropylène |