Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubes RMN pour spectromètre de paillasse
Code produit. p-8430010 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
7 in
8 in
Modèle:
WG-BTNMR-7
WG-BTNMR-7-25
WG-BTNMR-8
WG-BTNMR-8-25
Quantité:
25
150
Conditionnement:
150 pièces
25 pièces
Code produit. 15806905
Marque: Wilmad-LabGlass™ 666090825
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les tubes RMN de paillasse Wilmad-FlowGlass ont été testés pour garantir leurs performances et vous permettre d’acheter sereinement des consommables pour les instruments.
  • Tubes de 5 mm de dia. ext. disponibles en longueurs de 7 po ou 8 po en quantités de 25 ou 150 pièces
  • Le conditionnement facilite l’accès et le stockage des tubes
  • Prix attractif pour un laboratoire à rendement élevé
  • En verre borosilicaté de classe B, type 1 avec bouchons jetables
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètres RMN de paillasse
Longueur (métrique) 20,3 cm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube RMN
Couleur Transparent
Type de bouchon Bouchon
Diamètre (métrique) externe 5 mm
À utiliser avec (application) Expériences RMN
Longueur (impériale) 8 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,43 mm
Quantité 25
Modèle WG-BTNMR-8-25