missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
General Tools Trépied / support pour luxmètre de paillasse
Use the Benchtop Tripod for Sound and Light Meters to keep your hands free or use for extended monitoring.
Marque: General Tools 01618-51
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 5 year warranty
Spécification
8.9 cm | |
Filetage de trépied intégré, capteur à distance avec couvercle, mallette de transport et une pile de 9 V | |
Pour sonomètres et luxmètres |
3.5 in. | |
Trépied / support de luxmètre | |
1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu