Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de paillasse
Stockez des échantillons dans de l’azote liquide, des mélanges de glace sèche et de solvant ou de l’eau glacée à court terme avec ces flacons Dewar de paillasse à double paroi, isolés et munis de becs verseurs.
328.00€ - 657.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10149270
![]() |
Thermo Scientific™
4150-1000 |
1 l |
417.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10693121
![]() |
Thermo Scientific™
4150-2000 |
2 l |
328.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10782702
![]() |
Thermo Scientific™
4150-4000 |
4 l |
476.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10007910
![]() |
Thermo Scientific™
4150-9000 |
10 l |
657.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Stockez provisoirement des échantillons dans de l’azote liquide, des mélanges de solvants à glace carbonique ou de l’eau glacée grâce aux flacons Dewar de paillasse Thermo Scientific™.
- Base en polyéthylène haute densité et couvercle en PEHD avec poignée recouverte de polyéthylène pour des performances de résilience élevée
- Côtés à double paroi et isolation en mousse d’uréthane sans CFC réduisant les fuites de chaleur pour que les échantillons demeurent froids plus longtemps
- Utilisables entre -196 et +100°C
- Bec verseur et zone de préhension inférieure pour faciliter le retrait des liquides usagés
- Couvercle isolé et ventilé pour permettre l’échappement de la vapeur tout en conservant la température de l’échantillon
Spécification
1 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.