Learn More
Astell Scientific™ Autoclaves de paillasse
Autoclaves totalement intégrées avec éléments chauffants dans la chambre en standard, nécessitant une simple alimentation monophasée et pas de tuyauterie.
Marque: Astell Scientific™ AMB430
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La version classique nécessite un remplissage d’eau manuel et, pendant le cycle, les condensats s'évacuent du récipient par un tube en silicone qui peut être raccordé à un flacon résistant à la chaleur
- Installation de maintien de la chaleur du milieu et de démarrage différé
- Écran tactile couleur de 5,7 po. avec port de données USB intégré
- Chambre en acier inoxydable électropoli
- Pré/Post vide disponible en option
- Durée et température réglables
Spécification
13 A | |
43 L | |
600 mm | |
Autoclave de paillasse | |
230 V |
465 mm | |
346 mm | |
AMB | |
50/60 Hz | |
520 mm |