Learn More
Sartorius™ Système d’eau ultra-pure COT Arium pro VF de paillasse
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 14831392 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
:
Débit : 1,7 L/min
Code produit. 14831392
Marque: Sartorius™ H2OPROVFTTOC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre une large sélection de fonctionnalités et d’options pour la configuration personnalisée.
  • Unités modulaires pré-assemblées selon des applications spécifiques
  • Niveau COT le plus bas, avec fonction de surveillance en temps réel
  • Élimination efficace des endotoxines, de la DNase et de la RNase
  • Haute flexibilité
  • Opération totalement facilitée
  • Conforme et supérieure à la norme ASTM de type 1, garantissant la reproductibilité des résultats
  • Applications : HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, chromatographie d’échange d’ions, analyse de COT, PCR, électrophorèse, analyse endotoxines, immunocytochimie, eau pure pour la préparation de milieux de culture cellulaire, eau pure pour la production d’anticorps monoclonaux, photométrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conductivité 100 μS/cm
Contenu bactérien <0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
Production journalière 100 L
Concentration en endotoxines <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Feedwater Connector 3/8 in.
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Distillée, DI, RO, EDI
Débit 1,7 l/min
Type d’eau de production Type 1
Distributeur à distance No
Résistivité 18.2 Mohm.cm
Carbone organique total ≤2 ppb
Type Système d’eau ultra-pure Arium pro
DNase Oui
À utiliser avec (application) Culture cellulaire ; Préparation de milieux et de tampons ; Histologie ; IC ; Préparation de réactifs ; Photométrie ; ELISA ; AAS
Montage Paillasse
Silice <1000 ppb
Turbidité < 1 NTU
Alimentation électrique 100/240 V
Tension 100/240 V