Learn More
Sartorius Systèmes d’eau ultra pure Arium™ Pro UV
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Pour produire de l’eau ultra pure pour les applications de chromatographie.
Marque:  Sartorius H2OPRO-UV-T
4747.50 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11715016
  • 8655.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Affichage supérieur avant
  • Lampe à UV incluse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour produire de l’eau ultra pure pour les applications de chromatographie
100 L
3/8 in.
Distilled, DI, RO, EDI
Type 1
18.2 Mohm.cm
Système d’eau ultra-pure Arium pro
Paillasse
<0.1 CFU/mL (with a 0.2 μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge )
<0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
No
2 l/min
No
≤2 ppb
Arium Pro UV
100/240 V
Nom du produit
Sartorius Systèmes d’eau ultra pure Arium™ Pro UV >