Learn More
Gibco™ DMEM / F12 BenchStable™
Les milieux de base Gibco™ BenchStable™ ont été conçus pour offrir flexibilité et praticité, permettant ainsi un stockage à température ambiante.
36.52€ - 326.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. Conserver à l’abri de la lumière. |
---|---|
Lignée cellulaire | MDCK, cellules gliales, fibroblastes, cellules endothéliales humaines et fibroblastes de rat |
Classification | Aucun composant d’origine animale |
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16437060
|
Gibco™
A4192001 |
500 mL |
36.52€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16447060
|
Gibco™
A4192002 |
10 x 500 mL |
326.00€
5000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
DMEM ⁄ F-12 (milieu de culture Eagle modifié de Dulbecco / mélange de nutriments F-12) est un milieu de culture de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères. Les cellules cultivées avec succès dans le milieu de culture DMEM ⁄ F-12 comprennent les MDCK, les cellules gliales, les fibroblastes, les cellules endothéliales humaines et les fibroblastes de rat. Nous proposons une variété de modifications du milieu de culture DMEM ⁄ F-12 pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce DMEM ⁄ F-12 est modifié comme suit :
Avec
- L-glutamine
- Rouge de phénol
Sans
- Hepes
Utilisation du DMEM ⁄ F-12
DMEM ⁄ F-12 est un mélange 1:1 de DMEM et de F-12 de Ham. Cette formulation associe des concentrations élevées de DMEM de glucose, d’amino-acides et de vitamines avec une large gamme F-12 de composants. Le milieu de culture DMEM ⁄ F-12 est dépourvu de protéines, de lipides ou de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu de culture DMEM ⁄ F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le DMEM ⁄ F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium et, par conséquent, nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Système de qualité et fabrication conforme aux BPFa
Le DMEM ⁄ F-12 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, dans l’État de New York. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit comparable au milieu de culture DMEM ⁄ F-12 fabriqué dans notre installation située en Écosse (11320-074). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Conserver à température ambiante. Conserver à l’abri de la lumière. | |
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Supplémentation en sérum standard | |
Haute teneur en glucose, GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium | |
Efficacité énergétique, moins de ressources utilisées, emballage durable | |
BenchStable™ |
MDCK, cellules gliales, fibroblastes, cellules endothéliales humaines et fibroblastes de rat | |
1 X | |
DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco) / F-12 | |
Stérilisation par filtration | |
Sans HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 9001: 2015 standard | |
Température ambiante |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois à compter de la date de fabrication
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.