Learn More
Gibco™ BenchStable™ DMEM
Les milieux de base Gibco™ BenchStable™ ont été conçus pour offrir flexibilité et praticité, permettant ainsi un stockage à température ambiante.
27.49€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. Conserver à l’abri de la lumière. |
---|---|
Lignée cellulaire | HeLa, 293, Cos-7 et PC-12 |
Classification | Aucun composant d’origine animale |
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16457060
|
Gibco™
A4192101 |
500 mL |
27.49€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le milieu Gibco™ BenchStable™ a été conçu pour la flexibilité et la praticité, permettant ainsi un stockage à température ambiante tout en maintenant des capacités de promotion de la prolifération cellulaire et des densités cellulaires maximales comparables aux formulations de milieux de base classiques supplémentés par ≥ 10 % de sérum de veau fœtal (SVF).
Le DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) est un milieu de culture basal largement utilisé pour prendre en charge la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7, et PC-12. Nous proposons une variété de modifications du milieu DMEM pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Optimisé pour la stabilité à température ambiante
Utilisation du milieu DMEM
Le milieu DMEM est unique par rapport aux autres milieux de culture car il contient une concentration d’aminoacides et de vitamines quatre fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel d’Eagle original. À l’origine, le DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g / l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium. Associé à un supplément GlutaMAX™, le milieu DMEM BenchStable™ limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance ainsi que la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser. Le milieu DMEM BenchStable™ ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le milieu DMEM BenchStable™ nécessite une supplémentation avec ≥ 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu DMEM BenchStable™ utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g / l) et, par conséquent, nécessite un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ BenchStable™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, à New York. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Conserver à température ambiante. Conserver à l’abri de la lumière. | |
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Supplémentation en sérum standard | |
Haute teneur en glucose, GlutaMAX, Rouge de phénol | |
Efficacité énergétique, moins de ressources utilisées, emballage durable | |
BenchStable™ |
HeLa, 293, Cos-7 et PC-12 | |
1 X | |
DMEM (milieu Eagle modifié de Dulbecco) | |
Stérilisation par filtration | |
Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium | |
cGMP-compliant under the ISO 9001: 2015 standard | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.