Learn More
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems
Click to view available options
À utiliser avec (application):
ÄKTA Avant
ÄKTA Pure
ÄKTA Start
Nb par paquet:
10/Bte
25/Bte
50/Bte
Conditionnement:
10 pièces
25 pièces
50 pièces
Beschreibung
- Couvrez le plateau à tampons supérieur pour protéger des déversements de tampon et dépôts de sel
- Simplifiez la maintenance préventive quotidienne et hebdomadaire du plateau à tampons supérieur des systèmes ÄKTA
- Fabrication en matériaux absorbants et imperméables conçus pour protéger les surfaces de laboratoire contre les déversements dangereux
- Le papier Whatman absorbant et lisse absorbe rapidement les déversements
- Une couche en PE laminé empêche les produits répandus d’atteindre la paillasse
- S’adapte au plateau à tampons supérieur des systèmes de purification de protéines ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure et ÄKTA start.
- Utilisation pratique et simple
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Feuilles Benchkote |
| Matériau | Papier absorbant, PE laminé |
| À utiliser avec (application) | ÄKTA Start |
| Nb par paquet | 10/Bte |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur