Learn More
Cytiva Benchkote Sheet for ÄKTA Systems
Code produit. 16032042
Click to view available options
À utiliser avec (application):
ÄKTA Avant
ÄKTA Pure
ÄKTA Start
Nb par paquet:
10/Bte
25/Bte
50/Bte
Conditionnement:
10 pièces
25 pièces
50 pièces
Code produit. 16032042
Marque: Cytiva 230010073
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protège les plateaux à tampons supérieurs des déversements de tampon et dépôts de sel
  • Couvrez le plateau à tampons supérieur pour protéger des déversements de tampon et dépôts de sel
  • Simplifiez la maintenance préventive quotidienne et hebdomadaire du plateau à tampons supérieur des systèmes ÄKTA
  • Fabrication en matériaux absorbants et imperméables conçus pour protéger les surfaces de laboratoire contre les déversements dangereux
  • Le papier Whatman absorbant et lisse absorbe rapidement les déversements
  • Une couche en PE laminé empêche les produits répandus d’atteindre la paillasse
  • S’adapte au plateau à tampons supérieur des systèmes de purification de protéines ÄKTA go, ÄKTA avant, ÄKTA pure et ÄKTA start.
  • Utilisation pratique et simple
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Feuilles Benchkote
Matériau Papier absorbant, PE laminé
À utiliser avec (application) ÄKTA Avant
Nb par paquet 25/Bte