Learn More
Wheaton™ Appareil à rouleaux pour petits flacons de paillasse
Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Modèle:
C Model
Unit Size:
1 pièce
Description
- Accueille deux flacons de 75 à 121 mm de diamètre et de 290 mm de long
- Kits de plateforme disponibles pour doubler ou tripler la capacité
- Peut être utilisé dans des incubateurs standard et des chambres froides (5° à 40°C)
- Réglages précis et reproductibles de la vitesse
Specifications
Specifications
| Vitesse de rotation | 0,1 à 3,8 tr/min |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz, 14 W |
| Tension | 100/240 V |
| Plage de températures (métrique) | 40°C |
| Puissance | 14 W |
| Certifications/Conformité | CE, CSA, UL |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 32,5 cm |
| Hauteur (métrique) | 18 cm |
| Largeur (métrique) | 32 cm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction