Learn More
Kern Sohn Balance de table FKB
Code produit. 17361643
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité:
6 kg
8 kg
15 kg
16 kg
30 kg
36 kg
65 kg
Précision affichage:
0,02 g
0,05 g
0,1 g
0,2 g
0,5 g
1 g
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17361643
Marque: Kern Sohn FKB 36K0.1
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
High-resolution bench scale with large weighing range and robust stainless steel weighing plate.
  • Idéale pour les pesées ultra-précises en environnement industriel grâce à la résolution
  • Boîtier avec cuve de carter aluminium moulé sous pression robuste, garantit une assise stable, protège la technique de pesage et peut être utilisé quotidiennement sans problème
  • Particulièrement utile : ses larges plages de pesée et ses dimensions compactes permettent de peser très précisément de lourdes charges dans un espace restreint. Utile pour déterminer de très petits écarts de poids, par exemple gaz consommé, usure de pièces mécaniques, d‘échantillons de pierres, de minéraux, de druses, d‘argent etc.
  • Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d‘un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
  • Unité de pesée librement programmable, p. ex. affichage direct en longueur de fil g/m, grammage g/m² (papier, tissu, tôle etc.) ou similaire
  • Housse d’utilisation transparente en série
Spécification
Capacité 36 kg
Précision affichage 0,1 g
Matériau Acier inoxydable
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.