Learn More
Erlab™ Armoire de paillasse avec filtration au charbon
Code produit. 12058578
Click to view available options
Type de filtre:
BE : polyvalent pour vapeurs acides et organiques
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12058578
Marque: Erlab™ B01IA023/BE
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L’armoire de paillasse Erlab™ avec filtration au charbon est conçue pour réduire les risques d’inhalation associés à la concentration de vapeurs.
  • Armoire de stockage sans conduit
  • Niveau de protection supérieur
  • Mobile
  • Flexible
  • Écologique
  • Faible consommation électrique
  • Élimination des vapeurs nocives et odorantes
  • Système de ventilation silencieux
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Verrouillable
  • Conditionnement plat pour faciliter l’accès au laboratoire
  • Conçu pour stocker une grande variété de réactifs utilisés en laboratoire
Spécification
Type de filtre BE : polyvalent pour vapeurs acides et organiques
Type de produit Armoire de stockage