Learn More
Bel-Art™ Homogénéisateur pour microtubes ProCulture™ :pilons et tubes
Résistant aux produits chimiques et à la chaleur, sans colorant
Marque: Bel-Art™ F65000-0004
Description
Résistant aux produits chimiques et à la chaleur, sans colorant
Les pilons et les microtubes appariés peuvent être utilisés avec un homogénéiseur ou un traitement manuel.
- Tolérances serrées, homogénéisation complète et broyage des matériaux
- Résistant aux produits chimiques et à la chaleur, sans colorant pour éliminer la lixiviation potentielle des métaux lourds dans les échantillons
- Fabriqué et conditionné en salle blanche de classe 10 000
- Certifié exempt de DNase, RNase et pyrogène
- En PC exempt de phtalate et d’ester de phtalate
- Disponible à l’unité ou conditionné en vrac
- Le manche cannelé unique permet un contrôle précis de l’homogénéisation des échantillons sensibles au cisaillement
- Compatibles avec la plupart des adaptateurs de mélangeur motorisés
- Fond du tube 25 % plus épais par rapport à la norme industrielle
- Surfaces dépolies sur les côtés et au niveau du bouchon pour l’étiquetage, bouchon à clipser étanche et dessus perforable
Spécification
Tube | |
1.5mL | |
Oui | |
100/boîte | |
Oui |
0/1 V | |
Polypropylène | |
Système d’homogénéisation pour microtubes | |
Conditionnement individuel |