Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tubes RMN économiques à paroi fine
Conçus pour une utilisation de routine avec tous les spectromètres RMN, les tubes RMN Wilmad économiques s’adaptent parfaitement à n’importe quelle turbine d’agitation et ne présentent aucun bruit de fond RMN
17.27€ - 106.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 4,947±0,019 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 4,1 mm |
Épaisseur (métrique) de paroi | 0,43 mm |
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Code produit | Marque | Modèle | Longueur (métrique) | Intensité de champ | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Longueur (métrique) | Intensité de champ | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15368778
|
Wilmad-LabGlass™
66100-9575 |
WG-1206-7-5 | 178 mm | 100 MHz | N/A | ||||
15378778
|
Wilmad-LabGlass™
66100-9585 |
WG-1206-8-5 | 203,2 mm | 100 MHz | N/A | ||||
15388838
|
Wilmad-LabGlass™
66300-9575 |
WG-1226-7-5 | 178 mm | 300 MHz |
29.75€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15398838
|
Wilmad-LabGlass™
66300-9585 |
WG-1226-8-5 | 203,2 mm | 300 MHz | N/A | ||||
15308948
|
Wilmad-LabGlass™
66400-9575 |
WG-1228-7-5 | 178 mm | 400 MHz |
41.25€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 20-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15318948
|
Wilmad-LabGlass™
66400-9585 |
WG-1228-8-5 | 203,2 mm | 400 MHz |
N/A
|
N/A | |||
15388978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-9575 |
WG-1235-7-5 | 178 mm | 500 MHz |
46.55€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15398978
|
Wilmad-LabGlass™
66500-9585 |
WG-1235-8-5 | 203,2 mm | 500 MHz |
62.85€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15369008
|
Wilmad-LabGlass™
66600-9575 |
WG-1241-7-5 | 178 mm | 600 MHz |
51.10€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15379008
|
Wilmad-LabGlass™
66600-9585 |
WG-1241-8-5 | 203,2 mm | 600 MHz | N/A | ||||
15349028
|
Wilmad-LabGlass™
66700-9575 |
WG-1242-7-5 | 178 mm | 700 MHz | N/A | ||||
15359028
|
Wilmad-LabGlass™
66700-9585 |
WG-1242-8-5 | 203,2 mm | 700 MHz | N/A | ||||
15398798
|
Wilmad-LabGlass™
66200-9575 |
WG-1208-7-5 | 178 mm | 200 MHz | N/A | ||||
15308808
|
Wilmad-LabGlass™
66200-9585 |
WG-1208-8-5 | 203,2 mm | 200 MHz | N/A | ||||
Description
Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008 situé aux États-Unis- Meilleure tolérance sur diamètre extérieur du marché et paroi 30 % plus épaisse que les produits concurrents
- Les valeurs de courbure et de concentricité indiquées correspondent à la mesure complète (TIR ou Total Indicator Reading)
- Qualité assurée par une inspection visuelle et physique à 100 %, dimensions et défauts de surface compris
- En verre borosilicaté ; Conforme à la norme ASTM E438 relative au verre de classe B, type 1 ; Appellation N51A
- Le refroidissement / chauffage de ces tubes peut entraîner un risque de casse ; Pour les expériences RMN impliquant un refroidissement, un chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multi-noyaux ou des techniques de polarisation nucléaire dynamique, se reporter aux Tubes RMN de précision Wilmad.
Spécification
4,947±0,019 mm | |
4,1 mm | |
0,43 mm |