Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 5 mm de dia. ext. Tube RMN de précision à paroi moyenne
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
49.95€ - 171.00€
Spécification
Camber (Metric) | 51 µm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Épaisseur (métrique) de paroi | 0,77 mm |
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Code produit | Marque | Modèle | Intensité de champ | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Intensité de champ | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15308788
|
Wilmad-LabGlass™
66102-0585 |
503-PS-8-5 | 100 MHz | 203,2 mm | 4,9635±0,0066 mm |
109.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15358848
|
Wilmad-LabGlass™
66302-0575 |
504-PP-7-5 | 300 MHz | 178 mm | 4,9635±0,0068 mm |
78.30€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15368848
|
Wilmad-LabGlass™
66302-0585 |
504-PP-8-5 | 300 MHz | 203,2 mm | 4,9635±0,0069 mm |
90.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15378848
|
Wilmad-LabGlass™
66302-0595 |
504-PP-9-5 | 300 MHz | 228,6 mm | 4,9635±0,0070 mm |
102.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15388948
|
Wilmad-LabGlass™
66402-0575 |
524-PP-7-5 | 400 MHz | 178 mm | 4,9635±0,0071 mm |
147.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15398948
|
Wilmad-LabGlass™
66402-0585 |
524-PP-8-5 | 400 MHz | 203,2 mm | 4,9635±0,0072 mm |
159.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15308958
|
Wilmad-LabGlass™
66402-0595 |
524-PP-9-5 | 400 MHz | 228,6 mm | 4,9635±0,0073 mm |
171.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15388778
|
Wilmad-LabGlass™
66102-0575 |
503-PS-7-5 | 100 MHz | 178 mm | 4,9635±0,0065 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15318788
|
Wilmad-LabGlass™
66102-0595 |
503-PS-9-5 | 100 MHz | 228,6 mm | 4,9635±0,0067 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.- La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
- Utilisable en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 230°C et à un palier de température de 120°C
- Classe hydrolytique 1
- En verre borosilicaté conforme aux exigences de la de la norme ASTM E438 relatives au verre de classe A, type 1
- Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Specifications
51 µm | |
Verre borosilicaté | |
0,77 mm |