Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ 3 mm de dia. ext. Tube RMN de précision à paroi fine
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
56.10€ - 170.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 2,9935±0,0065 mm |
---|---|
Épaisseur (métrique) de paroi | 0,29 mm |
Alert:
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Code produit | Marque | Modèle | Intensité de champ | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Intensité de champ | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15358908
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0375 |
327-PP-7-5 | 400 MHz | 178 mm |
119.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15348968
|
Wilmad-LabGlass™
66500-0375 |
328-PP-7-5 | 500 MHz | 178 mm |
117.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15358968
|
Wilmad-LabGlass™
66500-0385 |
328-PP-8-5 | 500 MHz | 178 mm |
129.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15398998
|
Wilmad-LabGlass™
66600-0375 |
335-PP-7-5 | 600 MHz | 178 mm |
138.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15309008
|
Wilmad-LabGlass™
66600-0385 |
335-PP-8-5 | 600 MHz | 203,2 mm |
155.00€
Pack de 5 |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15348808
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0395 |
307-PP-9-5 | 300 MHz | 228,6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15368788
|
Wilmad-LabGlass™
66200-0375 |
305-PS-7-5 | 200 MHz | 178 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15368908
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0385 |
327-PP-8-5 | 400 MHz | 203,2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15378908
|
Wilmad-LabGlass™
66400-0395 |
327-PP-9-5 | 400 MHz | 228,6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15378788
|
Wilmad-LabGlass™
66200-0385 |
305-PS-8-5 | 200 MHz | 203,2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15398788
|
Wilmad-LabGlass™
66200-0395 |
305-PS-9-5 | 200 MHz | 228,6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15368968
|
Wilmad-LabGlass™
66500-0395 |
328-PP-9-5 | 500 MHz | 228,6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15328808
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0375 |
307-PP-7-5 | 300 MHz | 178 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15338808
|
Wilmad-LabGlass™
66300-0385 |
307-PP-8-5 | 300 MHz | 203,2 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15319008
|
Wilmad-LabGlass™
66600-0395 |
335-PP-9-5 | 600 MHz | 228,6 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les tubes RMN de précision présentent un minimum d’impuretés paramagnétiques susceptibles d’avoir un impact sur l’alignement. La tolérance sur diamètre intérieur et diamètre extérieur est d’à peine 0,0065 mm pour accueillir des inserts Wilmad
Fabriqué dans un établissement de pointe certifié ISO 9001:2008 aux États-Unis, qui utilise un procédé de retrait et de meulage de précision unique pour façonner la surface intérieure en optimisant le facteur de remplissage.- La surface interne résiste aux bases et acides forts à température ambiante
- Utilisable en toute sécurité à des températures allant jusqu’à 230°C et à un palier de température de 120°C
- Classe hydrolytique 1
- En verre borosilicaté conforme aux exigences de la de la norme ASTM E438 relatives au verre de classe A, type 1
- Inspection à 100 % avec plusieurs jauges traçables NIST et contrôles de l’absence de défauts au niveau de la surface optique
Spécification
2,9935±0,0065 mm | |
0,29 mm |