Learn More
Bel-Art™ Distributeur d’étiquettes SP Scienceware™ Write-On™ avec plateforme d’écriture
Tous les produits SP Scienceware Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité:
Pour ruban jusqu’à 25 mm (1 po) de large
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- La plateforme d’écriture s’adapte aux gauchers et aux droitiers pour le rouleau d’étiquettes avant la distribution
- La plateforme en acier à revêtement époxy est munie de trous pour les doigts permettant de libérer le rouleau et un bord coupant pour une utilisation à une seule main
- Une base lestée avec coussinets antidérapants empêche le distributeur de glisser ou de se soulever
- Le mandrin de 3 po (7,6 cm) est compatible avec les rouleaux de ruban standard jusqu’à 1 po (25 mm) de large et accepte les rouleaux de ruban d’un diamètre maximum de 5,25 po (13,3 cm)
- Dimensions de la base : 8,38 x 3,38 x 3,75 po (21,3 x 8,7 x 9,5 cm) avec une plateforme de 4 x 6 po (10,2 x 15,2 cm)
- Accepte les rubans de la série F13463 sur les rouleaux de 40 yard et 60 yard (ruban non inclus)
Order Info
Poids d’expédition de 1,8 kg (4 lb).
Specifications
Specifications
| Type de produit | Distributeur d’étiquettes |
| Couleur | Beige |
| Longueur (métrique) | 21.3 cm |
| Largeur (métrique) | 8.7 cm |
| Hauteur (impériale) | 4 po |
| Hauteur (métrique) | 10 cm |
| Capacité | Pour ruban jusqu’à 25 mm (1 po) de large |
| Matériau | Acier recouvert d’époxy |
| Mounting | Freestanding |
| No. of Compartments | 1 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction