Learn More
Bel-Art™ Flacon avec fil de plomb SP Scienceware™ avec revêtement Vikem™
Les poids en “fil” de plomb s’enroulent en formant une hélice, une spirale, un cône ou une forme irrégulière pour stabiliser les récipients dans un bain-marie
Marque:  Bel-Art™ F18324-0001
77.33 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Code produit. 11727894
  • 81.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-09-2024
Description
  • S’enroule autour des flacons, s’enfile à travers les poignées ou se noue autour du col des flacons
  • Revêtement en vinyle Vikem rouge résistant aux produits chimiques
  • Leur 30 cm (12 po) de long et leur flexibilité en font des poids très polyvalents
Spécification
Spécification
Accessoires
1
0,8 cm
176 g
Non autoclavable
0,31 in
0,38 lb