Learn More
Bel-Art™ Stylo pour surface humide SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Quantité:
À l’unité
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation sous l’eau, à l’envers et à des températures difficiles
- Écrit sur du papier sec comme un stylo à bille standard
- Idéal pour marquer les fentes sur les transferts Southern, Northern et Western, ou pour marquer les points d’alignement sur les filtres de transfert placés sur des plaques de gélose contenant des colonies bactériennes ou des plaques de phages
- Marquer les voies sur les transferts humides avant de couper le filtre en bandelettes à incuber séparément avec différents antisérums ou différentes sondes
- Peut également être utilisé pour corriger ou écrire sur des étiquettes humides conservées dans un bain-marie, de l’azote liquide ou un congélateur à –20°C (–4°F)
- Extrêmement utile pour marquer les filtres pendant le traitement des tampons sous l’eau
- Pratique et fiable pour écrire sur des surfaces verticales
Informations sur la commande
Compatible avec l’adaptateur de montage mural du distributeur de rouleaux d’étiquettes Bel-Art Scienceware Economy Write-on™ (réf. fabricant 13473-0001), vendu séparément.
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Rollerball |
| Type de produit | Stylo pour surface humide |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (application) | Permet notamment de modifier les informations sur les étiquettes humides, que ce soit à partir de l’azote liquide du bain-marie ou d’un congélateur ; Permet de marquer les positions sur les transferts de Southern, Northern et Western |
| Quantité | À l’unité |