Learn More
Bel-Art™ Housses de microscope SP Scienceware™ Vikem™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions:
XL
L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La housse de protection se glisse sur l’instrument lorsqu’il n’est pas utilisé
- Disponible en tailles standard
- Dimensions (base x sommet x hauteur) : Grand format : 16 x 11 x 18 po (41 x 28 x 46 cm) ; Format extra-large : 19 x 15 x 22 po (46 x 38 x 59 cm)
Spécification
Spécification
| Type | Housse de protection de microscope |
| Dimensions (L x l x H) | 16 x 11 x 18 po (41 x 28 x 46 cm) |
| Hauteur (impériale) | 18 po |
| Hauteur (métrique) | 46 cm |
| Longueur (impériale) | 16 po |
| Longueur (métrique) | 41 cm |
| Matériau | En vinyle transparent |
| Dimensions | L |
| Largeur (impériale) | 11 po |
| Largeur (métrique) | 28 cm |