Learn More
Bel-Art™ Pipeteur SP Scienceware™ Varipet™
Aide au pipetage à remplissage automatique conçue pour augmenter la vitesse, la facilité et la commodité du pipetage dans un distributeur à déplacement positif et fiable
Marque:  Bel-Art™ F37895-1100
194.18 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10374415
  • 299.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Manche en PP pour une utilisation prolongée sans fatigue
  • Piston en PTFE assurant un fonctionnement uniforme et régulier dans les tâches répétitives
  • Volume de distribution réglable en tournant le bouton situé à la base de l’unité
  • La précision est de ± 0,5 %
Pointe en Téflon™ 
Avec résistance chimique car les liquides ne sont en contact qu’avec le verre borosilicaté et le
Luer Lock
en Téflon - Fournie avec un raccord Luer-Lock en acier chromé, à compléter avec une canule amovible pour une utilisation générale
Spécification
Spécification
± 0,5 %
1
10 ml
0.2mL
Embout Luer-Lock
Pipette
Manche en PP, piston en PTFE, seringue en verre borosilicaté, raccord Luer-Lock en acier chromé