Learn More
Bel-Art™ Dispositif de pipetage à 96 puits SP Scienceware™ Vaccu-Pette, autoclavable
Aspiration ou distribution dans 96 puits en moins de 10 secondes, ce qui permet d’accélérer les lavages, les distributions ou les aspirations répétitives
Marque: Bel-Art™ F37876-0001
60.35 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Requires : Seringue stérile jetable de 30 ml ou plus
Description
Aspiration ou distribution dans 96 puits en moins de 10 secondes, ce qui permet d’accélérer les lavages, les distributions ou les aspirations répétitives
- Pour changer un milieu de culture ou ajouter / éliminer en même temps des réactifs d’une plaque à 96 puits
- Il suffit de raccorder une seringue en plastique jetable et de tirer sur le piston pour procéder à un transfert de liquide
- En matériau plastique transparent, avec une sortie à vide à une extrémité ; une longueur courte de tubulure de 3,2 mm de dia. int. est fournie pour la connexion à la seringue
- Le modèle autoclavable/réutilisable est moulé en polycarbonate ; il doit être stérilisé par autoclavage à 121 °C au plus pendant 20 minutes à 15 psi avant utilisation afin d'éviter toute contamination
- Il ne peut pas être stérilisé au gaz en raison du risque de présence résiduelle de gaz piégé
- Requiert une seringue stérile jetable de 30 ml ou plus (non inclus)
Spécification
Non | |
Effacer | |
96-well Plates | |
Polycarbonate | |
96 | |
Non | |
Dispositif de pipetage | |
12,7 x 8,6 x 3,7 cm (5 x 3,38 x 1,44 po.) |
Autoclavable | |
Réutilisable | |
Ergonomique | |
Vaccu-pette | |
SP Scienceware™ Vaccu-Pette | |
Non stérile | |
30 mL |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30