Learn More
Bel-Art™ Entonnoirs grande vitesse SP Scienceware™ Urbanti™
Optimisés pour une filtration à grande vitesse sans vide, ces entonnoirs en verre transparent sont dotés de nervures hélicoïdales internes pour augmenter la vitesse de filtration
Marque: Bel-Art™ F14648-0000
80.94 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nervures verticales externes pour éviter les poches d’air
- En P-MP autoclavable
- Résistance aux liquides corrosifs
- Résistance à la chaleur jusqu’à 177°C (350°F)
Spécification
14cm | |
1,6cm | |
Oui | |
Nervures internes hélicoïdales |
586 ml | |
PMP | |
de 24 à 27cm | |
13,2cm |