Learn More
Bel-Art™ Entonnoirs grande vitesse SP Scienceware™ Urbanti™
Optimisés pour une filtration à grande vitesse sans vide, ces entonnoirs en verre transparent sont dotés de nervures hélicoïdales internes pour augmenter la vitesse de filtration
Marque: Bel-Art™ F14640-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nervures verticales externes pour éviter les poches d’air
- En P-MP autoclavable
- Résistance aux liquides corrosifs
- Résistant à la chaleur à 177°C (350°F)
Spécification
5,1cm | |
0,75cm | |
Autoclavables | |
Nervures internes hélicoïdales |
28,3 ml | |
PMP | |
de 7,5 à 9cm | |
15cm |