Learn More
Bel-Art™ Pipeteur de transfert à huit canaux Transpette™
Pour le lavage des plaques, la distribution et l’aspiration de surnageants dans les microplaques
Marque:  Bel-Art™ F37873-0001
287.87 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10075210
  • 388.10€ / 100 pièces
Expédition estimée: 20-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour le lavage des plaques, la distribution et l’aspiration de surnageants dans les microplaques
  • 8 canaux avec une capacité de 600 μl par canal
  • En plastique translucide
  • Mettre au rebut après une utilisation à forte radioactivité pour éviter toute contamination radioactive de dispositifs coûteux de manipulation de liquides
  • Non autoclavable
  • Disponible en version stérile et non stérile
Spécification
Spécification
Polyéthylène
Pour le lavage des plaques, la distribution et l’aspiration de surnageants dans les microplaques
Emballage individuel
Pipette de transfert
Stérile
100/boîte
600 μl