Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Réservoir trois-en-un
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
:
Réservoir trois-en-un
Description
- Réservoir de réactif simple gradué à 10, 25, 40 et 50 ml
- L’autre côté est doté d’un réservoir avec 8 canaux de réactif séparés de 5 ml (capacité max.) et d’un réservoir avec 12 canaux de réactif séparés de 5 ml (capacité max.)
- Chaque compartiment des réservoirs multicanaux est numéroté pour permettre l’identification des réactifs
- Convient à une utilisation avec toutes les marques de pipeteurs multicanaux
- Autoclavable et réutilisable
Spécification
Spécification
| Couleur | blanc |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Réservoir de pipetage |
| À utiliser avec (application) | Pipetting |
| Conditionnement | Sachet |
| Quantité | 21 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Canaux | 8 and 12 |
| Afficher plus |