Learn More
Bel-Art™ Bouchon de tube à essai SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tenue confortable dans la paume de la main de l’utilisateur
- Sa pointe applique une pression pour bien fixer les bouchons sur les tubes
- La fixation des bouchons peut être effectuée sur des tubes à essai dans un rack ou en main
- Conçu pour une utilisation avec des bouchons pour tubes à essai à centre renfoncé
- PP avec prise recouverte de vinyle
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchons de tube à essai |
| À utiliser avec (équipement) | Test Tube Caps |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Élimine la fatigue et les douleurs aux mains et aux doigts lors du placement répétitif de bouchons sur les tubes à essai |