missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ Connecteurs T SP Scienceware™

Code produit. p-3273411 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
9,5mm
Pour les tubulures de 4,7 mm de dia. int.
Conditionnement:
12 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11714935

Marque: Bel-Art™ F196060000

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Chaque bras des connecteurs est doté de plusieurs cannelures, ce qui permet un contact supplémentaire entre le raccord et la tubulure et augmente la facilité de préhension

  • Assure une connexion sûre et étanche entre les tubulures de longueurs différentes mais de diamètre interne (dia. int.) identique
  • PP résistant aux produits chimiques pour une utilisation avec une large gamme de liquides et de gaz
  • Approbation de la FDA pour un contact direct avec des aliments, des médicaments et des cosmétiques
  • Autoclavable

Spécification

Certifications/Conformité FDA
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
À utiliser avec 9,5mm
Forme En T
Couleur Naturel
Type de produit Raccord de tubulure en T
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis