Learn More
Bel-Art™ Portoirs pour tubes à essai Scienceware™ Switch-Grid™
Un rack offre 25 combinaisons de tailles de tubes possibles
Marque: Bel-Art™ F18745-0010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le rack à châssis divisé innovant peut contenir jusqu’à deux grilles de tubes de tailles différentes et permet aux utilisateurs de changer rapidement les grilles pour y placer d’autres tailles de tubes si besoin.
- Les tubes à essai dont le diamètre est compris entre 10 mm et 30 mm se placent dans les 5 séparateurs à code couleur
- Le rack à trois niveaux maintient fermement les tubes en place
- Pieds en caoutchouc empêchant les racks de glisser sur la paillasse ; Ils permettent un empilage sécurisé pour le stockage
- Le châssis et les grilles du rack en plastique POM résistant aux produits chimiques peuvent être nettoyés avec un détergent doux, de l’éthanol ou de l’alcool isopropylique ; Autoclavé à 121°C (250°F)
- Plus compact et moins coûteux que l’achat de plusieurs racks
- Encombrement du châssis du rack : 31,8 x 11,1 x 6,7 cm (12 1/2 x 4 3/8 x 2 5/8 po) (L x l x H)
Informations sur la commande
Chaque rack comprend un ensemble de grilles en une taille ; Les ensembles de grilles dans d’autres tailles sont disponibles séparément.
Spécification
Rack avec grilles orange | |
Orange | |
Plastique | |
12,5 x 4,37 x 2,62 po (31,8 x 11,1 x 6,7cm) | |
12,5 po | |
4,37 po | |
2,62 po |
14 x 6 | |
Tubes (10 à 13 mm) | |
84 | |
31,8 cm | |
11,1 cm | |
6,7 cm |