Learn More
Bel-Art™ Agitateur pour cuve Stir and Add™ SP Scienceware™
Fabriqué en acrylique transparent avec un manche droit, cet outil s’utilise lorsque les réactions sont effectuées directement dans des cuves, pour mélanger les réactifs ajoutés
Marque:  Bel-Art™ F37752-0000
Description
  • Les mouvements de la cellule vers le haut et vers le bas assurent un mélange complet
  • Diamètre du rayon : 3,17 mm (0,125 po)
  • Manche droit
Utilisé pour ajouter des enzymes et autres matières à une solution dans des cellules de spectrophotomètre.
Spécification
Spécification
Type de cellule :Trajet optique 10 mm ; poignée droite
Utilisé pour ajouter des enzymes et d’autres matériaux à la solution dans les cellules spectrophotomètres, cet outil est utilisé lorsque les réactions sont effectuées directement dans les cuvettes, pour mélanger les réactifs ajoutés
3,17mm
Acrylique
0,125 po
4,5 po
11,4cm
36/boîte