Learn More
Bel-Art™ Spatules d’échantillonnage SP Scienceware™ Sterileware™, avec fente en forme de V de 6 po, non stérile
Idéales pour tout type de matériau en poudre ou en granulés. Les spatules d’échantillonnage Bel-Art™ SP Scienceware™ Sterileware™ sont parfaites pour le prélèvement d’échantillons stériles lors des processus de contrôle de la qualité ainsi que pour percer les sachets en papier avec intérieur recouvert de film plastique ou emballages similaires.
Marque: Bel-Art™ F37840-0000
Description
La forme en V établie depuis longtemps permet le transfert rapide de milieux en poudre, de paillettes, à cristaux ou granulaires
La spatule de 14 po de long (16-241-210) est parfaite pour déloger les réactifs séchés ou cristallisés dans des bouteilles profondes ou des récipients ayant un diamètre de goulot aussi petit que 0,75 po (18 mm)
Sterileware (16-241-210, 14-385-20)
- Modèles 9 et 14 po
- Polystyrène hautement résistant aux chocs
- Conditionnement individuel
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Lot estampillé, expédié avec le certificat de traitement
- Spatule de 9 po
- PP
Spécification
Non stérile | |
Spatule d’échantillonnage Sterileware™ | |
Idéal pour tout type de matériau en poudre ou en granulés, parfait pour le prélèvement d’échantillons stériles lors des processus de contrôle de la qualité ainsi que pour percer les sachets en papier avec intérieur recouvert de film plastique ou emballage similaire | |
0,75 po | |
9 x 0,75 in (22,9 x 1,9 cm) | |
2,99 in | |
Polystyrène |
Oui | |
Récipients, sachets et fûts | |
9 po | |
1,9 cm | |
Canal en V de 15,24 cm (6 po) de long | |
7,6 cm | |
22,9 cm |