Learn More
Bel-Art™ Pelles d’échantillonnage Sterileware™
Code produit. 11751566 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (impériale):
2 oz
4 oz
8 oz
Quantité:
10/boîte
100/Boîte
Conditionnement:
100 pièces
Pack de 10
Code produit. 11751566
Marque: Bel-Art™ H369060000
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriquées en plastique de PS. Les pelles d’échantillonnage SP Scienceware™ Sterileware™ sont conçues pour la récupération d’échantillons provenant d’un plus grand volume.
Fabriquées en plastique de PS.Les pelles d’échantillonnage SP Scienceware™ Sterileware™ sont conçues pour la récupération d’échantillons provenant d’un plus grand volume.
  • À utiliser avec les récipients à col large
  • Pièce unique moulée en polystyrène à impact élevé
  • Restent droites sur des surfaces planes
  • Peuvent être utilisées comme nacelle de pesée
  • En matériaux approuvés par la FDA
  • Scellé et stérilisé individuellement
  • Jetable et à usage unique
  • La capacité/les volumes sont estimés et ne sont pas conçus pour prendre des poids/volumes d’échantillons exacts
  • Les volumes indiqués représentent des échantillons cuillère types
  • Lot estampillé pour un traçage précis du lot
  • Inclut un certificat de processus de stérilisation 
Spécification
Quantité 100/Boîte
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 8 oz
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur blanc
Certifications/Conformité FDA
Jetable Oui
Type de produit Pelle
À utiliser avec (équipement) Récipients à col large
À utiliser avec (application) Forme et taille parfaites pour le prélèvement des échantillons, en particulier dans les récipients à col large
Longueur (impériale) 7,5 in
Dimensions 13.5 x 5.4 x 4.9 cm (LxWxH) Bowl
Comprend Certificat de stérilisation
Matériau Polystyrène
Type de poignée Extra long
Longueur (métrique) 19,1 cm