Learn More
Bel-Art™ Cuillères d'échantillonnage stériles SP Scienceware™ Sterileware™
Code produit. 11771776 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
250 ml
Quantité:
10 Paquets
100/Carton
Conditionnement:
100 pièces
Pack de 10
Code produit. 11771776
Marque: Bel-Art™ H369042004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Forme et taille parfaites pour le prélèvement des échantillons, en particulier dans les récipients à col large
Conçues pour supporter différentes capacités, ces pelles monoblocs sont en PS moulé très résistant aux chocs
  • Pelles d’échantillonnage de 2 oz et 4 oz dotées d’un long manche pour éloigner la main de l’échantillon
  • Restent droites lorsqu’elles sont placées sur une surface plane ; Peuvent être utilisées comme nacelles de pesée
  • La pelle colorée est moins susceptible d’être laissée accidentellement dans un échantillon ; Elle peut servir de code pour éviter une contamination croisée et offre un fond contrasté pour les échantillons de couleur claire
  • En matériaux approuvés par la FDA
  • Scellées et stérilisées individuellement dans un sachet en PE jetable à usage unique
  • Lot estampillé pour un suivi précis ; Livrées avec un certificat du processus de stérilisation
Spécification
Quantité 100/Carton
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz
Capacité (métrique) 125 mL
Couleur Rouge vif
Certifications/Conformité FDA
Jetable Oui
Type de produit Pelle
À utiliser avec (équipement) Récipients à col large
À utiliser avec (application) Conçues pour prélever des échantillons, en particulier à partir de récipients à large ouverture, réduisent les risques de séjour d’échantillon résiduel dans la pelle ou d’oubli de la pelle étant dans un échantillon
Longueur (impériale) 8,68 in
Dimensions 9.4 x 5.1 x 3.3 cm (LxWxH) Bowl
Largeur (impériale) 2 po
Largeur (métrique) 5,1 cm
Comprend Certificat de stérilisation
Longueur (impériale) de la poignée 5 in
Longueur (métrique) de la poignée 12,7 cm
Matériau Polystyrène
Type de poignée Long manche
Longueur (métrique) 22,1 cm