Learn More
Bel-Art™ Cuillères d'échantillonnage stériles SP Scienceware™ Sterileware™
Code produit. 11761776 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
250 ml
Quantité:
10 Paquets
100/Carton
Conditionnement:
100 pièces
Pack de 10
Code produit. 11761776
Marque: Bel-Art™ H369062008
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Forme et taille parfaites pour le prélèvement des échantillons, en particulier dans les récipients à col large
Conçues pour supporter différentes capacités, ces pelles monoblocs sont en PS moulé très résistant aux chocs
  • Pelles d’échantillonnage de 2 oz et 4 oz dotées d’un long manche pour éloigner la main de l’échantillon
  • Restent droites lorsqu’elles sont placées sur une surface plane ; Peuvent être utilisées comme nacelles de pesée
  • La pelle colorée est moins susceptible d’être laissée accidentellement dans un échantillon ; Elle peut servir de code pour éviter une contamination croisée et offre un fond contrasté pour les échantillons de couleur claire
  • En matériaux approuvés par la FDA
  • Scellées et stérilisées individuellement dans un sachet en PE jetable à usage unique
  • Lot estampillé pour un suivi précis ; Livrées avec un certificat du processus de stérilisation
Spécification
Quantité 100/Carton
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 8 oz
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Rouge vif
Certifications/Conformité FDA
Jetable Oui
Type de produit Pelle
À utiliser avec (équipement) Récipients à col large
À utiliser avec (application) Conçues pour prélever des échantillons, en particulier à partir de récipients à large ouverture, réduisent les risques de séjour d’échantillon résiduel dans la pelle ou d’oubli de la pelle étant dans un échantillon
Longueur (impériale) 7,5 in
Dimensions 13.5 x 5.4 x 4.9 cm (LxWxH) Bowl
Largeur (impériale) 2,12 po
Largeur (métrique) 5,4 cm
Comprend Certificat de stérilisation
Longueur (impériale) de la poignée 2,18 in
Longueur (métrique) de la poignée 5,6 cm
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 19 cm