Learn More
Bel-Art™ Flacons pulvérisateurs à pompe SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Description
Le flacon poussoir en PEBD produit une pulvérisation fine
- Inclut un bouchon transparent pour prévenir l’évaporation et les fuites accidentelles
- 12/boîte
Spécification
Spécification
Capacité | 8 oz., 250 ml |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8 oz |
Couleur | Translucent, White |
Matériau | PEBD |
Quantité | 12/Pk. |
Stérilité | Non stérile |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Reusable |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bel-Art™ Flacons pulvérisateurs à pompe SP Scienceware™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu