Learn More
Bel-Art™ Plateforme de vibration orbitale SP Scienceware™ Spindrive™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Orbite:
1,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fait vibrer et mélange ; Diamètre de l’orbite de rotation de 1,52 mm
- L’ajustement des vibrations est contrôlé en réglant l’agitateur magnétique à la vitesse souhaitée
- La plateforme protège le mécanisme de fonctionnement contre les déversements
- La surface antidérapante empêche les récipients de glisser
- La base comprend des poignées intégrées pour la soulever et la transporter
- Supporte jusqu’à 6,8 kg (15 lb)
- L x l x H : 8,8 x 8,8 x 2,25 in (225 x 225 x 53mm)
- Pèse 1 kg (2,2 lb)
Brevet américain 5 409 312
Spécification
Spécification
| Orbite | 1,5 mm |
| Capacité de charge (métrique) | 6.8 kg |
| Vitesse de rotation | 0 à 300 tr/min |
| Tension | 0/1 V |
| Type de produit | Plateforme de vibration orbitale |
| Dimensions (L x l x H) | 8,9 x 8,9 x 2,1 in (22,5 x 22,5 x 5,3 cm) |
| Hauteur (impériale) | 2,1 in |
| Hauteur (métrique) | 5,3 cm |
| Longueur (impériale) | 8,9 in |
| Longueur (métrique) | 22,5 cm |
| Afficher plus |