Learn More
Bel-Art™ Assortiment de barreaux d’agitation magnétiques SP Scienceware™ Spinbox™ Spinplus™
Choix utiles de tailles et de formes très utilisées
Marque:  Bel-Art™ F37187-0000
Code produit. 13203539
  • 333.00€ / 13 pièces
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes:
16 barreaux assortis de forme octogonale, standard et micro ; 12 barreaux assortis de forme octogonale standard avec anneau de rotation ; 22 barreaux assortis de forme arrondie avec anneau de rotation amovible sur les barreaux supérieurs à 1 po ; 18 barreaux assortis de forme polygonale métrique ; 24 barreaux assortis de forme octogonale avec code couleur et anneau de rotation ; 12 micro-barreaux assortis avec code couleur ; 13 barreaux assortis en forme d’œuf ; 5 barreaux assortis Spinplus en forme de +
Description
Description
  • Une boîte de rangement pratique permet de séparer les tailles et les styles pour une organisation simple et claire
  • Revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
  • Disponibles en plusieurs formes : octogone, œuf ou Spinplus™
  • Autoclavable
Certifications
ISO 9001:2008
Spécification
Spécification
Autoclavables
16 barreaux assortis de forme octogonale standard et micro ; 12 barreaux assortis de forme octogonale standard avec anneau de rotation ; 22 barreaux assortis de forme arrondie standard avec anneau de rotation (anneau de rotation amovible sur les barreaux supérieurs à 1 po) ; 18 barreaux assortis de forme polygonale métrique avec code couleur ; 24 micro-barreaux assortis avec code couleur et anneau de rotation ; 12 barreaux assortis en forme d’œuf ; 13 barreaux assortis Spinplus dont 5 barreaux en forme de “+”
Aimant Alnico
Ovoïde
FDA, USP classe VI, ISO 9001:2008, SGS
PTFE, FDA-grade, USP Class VI
13
Magnetic Stir Bar Set