Learn More
Bel-Art™ Tige de récupération magnétique SP Scienceware™ Spinbar™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
45,7cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Atteint les canalisations pour attraper les barreaux perdus
- Tige de prélèvement en PE de 0,38 po (9,5 mm) de diamètre
- Avec aimant Alnico puissant scellé à une extrémité
- Poignée de préhension pratique à l’autre extrémité
- Permet une récupération pratique des barreaux d’agitation pour les modèles allant jusqu’à 1 po de long
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 9.5 mm x 45.7 cm |
| À utiliser avec (application) | Permet une récupération pratique des barreaux d’agitation pour les modèles allant jusqu’à 1 po de long |
| À utiliser avec (équipement) | Barreaux d’agitation |
| Comprend | Aimant Alnico puissant scellé, poignée de préhension d’un côté, tige de prélèvement en PE de 0,95 cm |
| Longueur (impériale) | 18 po |
| Diamètre (métrique) | 9.5 mm |
| Longueur (métrique) | 45,7cm |
| Matériau | PE (polyéthylène) |
| Quantité | 1 |
| Forme | Cylinder |
| Afficher plus |