Learn More
Bel Art™ Dessiccateurs à vide Space Saver
Code produit. p-33051 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
20,6 cm
26 cm
31 cm
31 cm
Couleur:
Blanc
Transparent
Matériau:
Fond en PP, section supérieure en PC
PC
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11316984
Marque: Bel Art™ F420100000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Sections supérieures et inférieures, joint torique en néoprène, robinet d’arrêt, plaque d’échantillon en PP
Dégazez rapidement et facilement les liquides dans le laboratoire ou la salle de classe grâce à ces petits dessiccateurs à vide en plastique
Dégazez rapidement et facilement les liquides dans le laboratoire ou la salle de classe grâce à ces petits dessiccateurs à vide en plastique
  • Les unités robustes et incassables assurent le stockage à sec et la protection des produits sensibles
  • Plus légers et moins coûteux que les modèles en verre de même taille ; ne s’ébrèchent pas comme le verre
  • Maintient un vide complet (29,9 inHg) à température ambiante pendant 24 heures
  • Le robinet d’arrêt conique en polypropylène avec bouchon en PTFE reçoit les tubulures d’un diamètre interne de 1/4 po à 3/8 po et permet une entrée contrôlée de l’air, empêchant les turbulences inutiles
  • Un joint torique en néoprène assure une étanchéité jusqu’à 0°C sans ajout de graisse (le joint ne se détériorera pas si de la graisse y est appliquée)
  • Le couvercle en polycarbonate transparent à dôme plat doté d’une large poignée nervurée offre un grand espace intérieur et fournit en moyenne un volume intérieur supplémentaire de 13 % comparé aux dômes hémisphériques standard
  • Tous les modèles incluent une plaque perforée de 1/8 po (0,32 cm) d’épaisseur ; le dessiccant jetable ou réutilisable peut être placé sur ou sous cette plaque
  • Les modèles à fond transparent en polycarbonate offrent une visibilité d’observation accrue sous davantage d’angles
  • Les modèles à fond blanc en polypropylène peuvent prendre en charge des creusets incandescents sur les plaques pour dessiccateur en céramique haute chaleur Minerit HD (disponibles séparément, série F42038)
  • Les modèles à fond en polycarbonate transparent offrent une visibilité accrue sous davantage d’angles
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Fond en PP, section supérieure en PC
Type de produit Dessiccateur à vide
Comprend Sections supérieure et inférieure, joint torique en néoprène, robinet d’arrêt, plaque d’échantillonnage perforée en polypropylène de 0,32 cm d’épaisseur, robinet d’arrêt conique en polypropylène avec bouchon en PTFE et poignée rouge, couvercle en polycarbonate transparent à dôme plat avec grande poignée nervurée
Hauteur (métrique) 20,6 cm
Hauteur (impériale) 8,11 in
Diamètre (impériale) interne 5,78 in
Diamètre (impériale) de la bride extérieure 6,75 in
Diamètre (impériale) de la plaque 5,5 in
Diamètre (métrique) de la bride extérieure 17,1 cm
Diamètre (métrique) de la plaque 14 cm
Diamètre (métrique) interne 14,9 cm
Diamètre (métrique) externe 27.3 cm