Learn More
SP Bel-Art™ Armoires à dessication standard SP Scienceware™ Secador™ : Modèles verticaux
En copolyester Durastar™. Les armoires à dessiccation standard Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ (modèles verticaux) bloquent 99 % de la lumière UV et résistent aux taches, craquelures et attaques chimiques.
Marque: SP Bel-Art™ F42074-1000
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 9.00000kg
Description
En copolyester Durastar™.Armoires à dessiccation standard Bel-Art™ SP Scienceware™ Secador™ :Les modèles verticaux bloquent 99 % de la lumière UV et résistent à la coloration, aux craquelures et aux attaques chimiques.
- Les modèles de couleur ambrée réduisent la pénétration de la lumière visible de plus de 50 % et conviennent donc parfaitement au stockage de matériaux photosensibles, comme les réactifs, les étalons analytiques et les composés étudiés
- Les grandes portes optimisent l’accès à l’espace intérieur et sont dotées d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
- Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; le dessiccant trouve sa place sous l’étagère du bas
- Un hygromètre numérique facile à consulter se trouve sur le devant de la porte ; la porte battante latérale s’ouvre vers la gauche
- Format compact de 34,1 x 41,4 cm (l x P) permettant d’empiler jusqu’à 3 unités afin de gagner de l’espace
- Étagères de rechange disponibles ; l’adoption d’une configuration horizontale plutôt que verticale, et inversement, est possible pour les unités 4.0 ; il suffit de tourner l’unité et de commander le nombre approprié d’étagères
- Utilisation possible avec les cartouches de dessiccant F42049-0100, F42046-0000
Informations sur la commande
Des étagères de rechange sont disponibles : étagère de rechange pour armoires 4.0 horizontales, nº de fabrication 420740001 ou étagère de rechange pour armoires 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 verticales, nº Réf. 420741001. À utiliser avec les cartouches de dessiccant, nº de fabrication 420450250, 420450200, 420480100.
Spécification
Non autoclavable | |
Vertical | |
Joint et charnière à gauche | |
Poignées de transport, 2 loquets et boucles pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité, hygromètre monté sur la porte | |
3 | |
Perforé amovible | |
13,4 in | |
34,1 cm | |
20,4 in | |
51,8 cm | |
41,4 cm |
Transparent | |
Copolyester | |
Stockage simple et fiable des produits sensibles à la lumière et à l’humidité, bloque 99 % des UV, utilisé avec le desséchant jetable ou réutilisable | |
4,0 | |
Produits chimiques, taches et craquelures | |
1,9 ft3 | |
8,9 in | |
22,5 cm | |
16,4 in | |
16,3 in |