Learn More
Bel-Art™ Armoires à dessiccation avec purge de gaz SP Scienceware™ Secador™
Disponibles dans une large gamme de tailles pour la dessiccation avec purge de gaz
Marque: Bel-Art™ F42071-0002
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Disponible dans une large gamme de tailles pour la dessiccation avec purge de gaz
- Crée un environnement contrôlé grâce à la dessiccation d’azote sec ou d’autres gaz de choix ; sans poussière et souhaitable pour de nombreuses applications, y compris les environnements de salles blanches
- Les vannes de prise de gaz montées à l’arrière reçoivent des tubulures de 1/4 po et peuvent être fermées pour utiliser des dessiccants standard
- La conception élégante et la structure robuste de la gamme Secador d’armoires à dessiccation assurent un stockage facile et fiable des produits sensibles à l’humidité et à la lumière ; la structure en copolyester Durastar™ bloque 99 % de la lumière UV et résiste à la coloration, aux craquelures et aux attaques chimiques
- Les modèles de couleur ambrée réduisent la pénétration de la lumière visible de plus de 50 % pour un stockage optimal de matériaux photosensibles, comme les réactifs, les étalons analytiques et les composés étudiés
- Les grandes portes dotées d’un hygromètre à cadran bien visible optimisent l’accès au compartiment intérieur et sont dotées d’une conception hermétique brevetée avec loquets et boucles de sécurité pour cadenas ou sceaux d’inviolabilité
- Les étagères perforées facilitent la circulation d’air sec ; Le dessiccant trouve sa place sous l’étagère inférieure
- Modèles 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 : Les unités verticales ont un encombrement compact de 16,3 × 13,4 po (L x l) permettant d’empiler jusqu’à 3 unités de haut afin de gagner de l’espace et disposent d’une porte battante latérale qui s’ouvre vers la gauche ; l’armoire horizontale 4.0 est plus large, moins haute et pourvue d’une porte à ouverture vers le bas, comme celle d’un four
- Brevets américains : 6,834,920 ; 7,318,630 et D474,626
Dimensions
- Secador 1.0 : Volume interne de 0,74 pi3, 16,3 × 13,4 × 8,4 po (L x l x H)
- Secador 2.0 : Volume interne de 1,16 pi3, 16,3 × 13,4 × 12,4 po (L x l x H)
- Secador 3.0 : Volume interne de 1,55 pi3, 16,3 × 13,4 × 16,4 po (L x l x H)
- Secador 4.0 : Volume interne de 1,87 pi3, 16,3 × 13,4 × 20,4 po (L x l x H)
Informations sur la commande
À utiliser avec les cartouches de dessiccant, réf. fabricant No 420450250, 420450200, 420480100) Étagères de rechange disponibles : L’adoption d’une configuration horizontale plutôt que verticale, et inversement, est possible pour les unités 4.0 ; il suffit de tourner l’unité et de commander le nombre approprié d’étagères ; étagère de rechange pour armoires 4.0 horizontales, réf. fabricant nº420740001 ou étagère de rechange pour armoires 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0 verticales, réf. fabricant No 420741001.
Spécification
Non autoclavable | |
Vertical | |
Joint et charnière à gauche | |
20 bidons | |
1,0 | |
Produits chimiques, taches et craquelures | |
41,4 x 34,1 cm (16,3 x 13,4 in) | |
41,4 cm | |
8,9 in | |
22,5 cm | |
4,5 in | |
16,3 in |
Transparent | |
Copolyester | |
Crée un environnement contrôlé grâce à la dessiccation d’azote sec ou d’autres gaz de choix ; sans poussière et souhaitable pour de nombreuses applications, y compris les environnements de salles blanches | |
Vannes de prise de gaz montées à l’arrière, poignées de transport, loquet et boucles pour un cadenas ou des sceaux d’inviolabilité, hygromètre monté sur la porte | |
1 étagère fixe réglable ventilée | |
0,74 ft3 | |
16,3 in | |
13,4 in | |
34,1 cm | |
8,4 in | |
21,3 cm | |
41,4 cm |