Learn More
Bel-Art™ Étagères de rechange pour dessiccateur SP Scienceware™ Secador™
L’adoption d’une configuration horizontale plutôt que verticale, et inversement, est possible pour les unités 4.0 ; il suffit de tourner l’unité et de commander le nombre approprié d’étagères
Marque: Bel-Art™ F42074-0001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conviennent aux modèles automatiques et non électriques
- Structure durable en PS transparent
- Perforées pour faciliter la circulation de l’air
Spécification
48 cm | |
Étagère pour dessiccateur horizontal | |
PS | |
Transformation des unités à dessiccation 4.0 verticales en unités horizontales |